4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
425770050
425770250
ACRO425770050EA
78.3
CHF
ACRO425770050
ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₆N₂O Melting Pt: 165…166 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173728 CAS-Nummer: 68282-53-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 170 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |