4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-ethenylphenyl)methyl acetate, (4-vinylphenyl)methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene
422500050 422500250
ACRO422500050EA 101 CHF
ACRO422500050 ACRO422500250
4-Vinylbenzyl acetate 95% stabilisiert
4-Vinylbenzyl acetate
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,215 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.53 g/cm³
Flash-Pt: >93 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00078265
CAS-Nummer: 1592-12-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5355 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone