Kaliumchlorid für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassiumchloride
418200025
418205000
ACRO418200025EA
218
CHF
ACRO418200025
ACRO418205000
Kaliumchlorid für die Biochemie
Potassium chloride
Formel:
KCl MW: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 °C (760 mmHg) Melting Pt: 770 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 Merck Index: 14,07621 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
pH | 5.5 to 8.0 (5 % in water) |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |