2-Methyl-1-Propanol für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methyl-1-propanoliso-Butylalkoholiso-Butanol
ACRO412640010EA 74.5 CHF
ACRO412640010
2-Methyl-1-Propanol für die HPLC
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
UN: 1212
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/85/2301285.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.45 %
UV at 219 nm A: ≤1
UV at 230 nm A: ≤0.5
UV at 245 nm A: ≤0.1
UV at 250 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.03
UV at 330 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %