Ethylisocyanatoacetat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
410150050 410150250 410151000
ACRO410150050EA 65.9 CHF
ACRO410150050 ACRO410150250 ACRO410151000
Ethylisocyanatoacetat 98%
Ethylisocyanatoacetat
Formel: C₅H₇NO₃
Siedepunkt: 67…68 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.151 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002040
CAS-Nummer: 2949-22-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %