Dichlormethan 99.9% stabilisiert, AcroSeal® für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: ∼ 50 ppm Stabilisiert mit Amylen
406910010 406910025
406910010.EA 67.2 CHF
406910010. 406910025.
Dichlormethan 99.9% stabilisiert, AcroSeal® für die Biochemie
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 1.325 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.85 %
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g