Getreideöl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
405430025 405435000
ACRO405430025EA 188 CHF
ACRO405430025 ACRO405435000
Getreideöl
Getreideöl
Melting Pt: -10
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: >200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130865
CAS-Nummer: 8001-30-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg