Anthron 95%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
401360250 401361000 401365000
ACRO401360250EA 98.4 CHF
ACRO401360250 ACRO401361000 ACRO401365000
Anthron 95%, rein
Anthron
Formel: C₁₄H₁₀O
Siedepunkt: 721 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 152…157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001187
CAS-Nummer: 90-44-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %