Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 90+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
399640050 399640250
ACRO399640050EA 91.9 CHF
ACRO399640050 ACRO399640250
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 90+%
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit
Formel: C₂₀H₂₈NO₂P
MW: 345,43 g/mol
Dichte: 1.028 g/cm³
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00191988
CAS-Nummer: 108549-23-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %