tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
399230010 399230050
ACRO399230010EA 54.4 CHF
ACRO399230010 ACRO399230050
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203,28 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.995 g/cm³
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082635
CAS-Nummer: 79069-14-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Specific optical rotation -21° to -25° (20°C, 589 nm) (c=1%, Chloroform)