GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
GMBS
ACRO398681000EA
254
CHF
ACRO398681000
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) 97%
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₆ MW: 280,24 g/mol Melting Pt: 124…132 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00036817 CAS-Nummer: 80307-12-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 130 °C |
HPLC | ≥96.0 % |