4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Chloro-2-methoxyphenyl)methanol
398560010 398560050
ACRO398560010EA 36.9 CHF
ACRO398560010 ACRO398560050
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol 97%
4-Chlor-2-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Melting Pt: 47 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683547
CAS-Nummer: 90296-27-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥96.0 %