3-Methylsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
398540010 398540050
ACRO398540010EA 41.2 CHF
ACRO398540010 ACRO398540050
3-Methylsalicylaldehyd 98%
3-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Siedepunkt: 203…205 °C (730 mmHg)
Dichte: 1.134 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040798
CAS-Nummer: 824-42-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %