4-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
398700010
398700050
ACRO398700010EA
46.8
CHF
ACRO398700010
ACRO398700050
4-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Melting Pt: 167…170 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052832 CAS-Nummer: 2587-02-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 169 to 173 °C |
HPLC | ≥97.5 % |