5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
398200010 398202500
ACRO398200010EA 221 CHF
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (60 mmHg)
Melting Pt: 31…33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure