1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 48.6 CHF
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
Formel: C₃H₄F₃I
MW: 223,96 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.911 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038531
CAS-Nummer: 460-37-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %