E/E absolute, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl alcohol
397691000 397690010 397690025
397691000.EA 66.7 CHF
397691000. 397690010. 397690025.
E/E absolute, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –114 °C
Dichte: 0.79 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5%
Water ≤0.005%
Residue after evaporation ≤0.001%