5-Fluorsalicylaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010
397570050
ACRO397570010EA
131
CHF
ACRO397570010
ACRO397570050
5-Fluorsalicylaldehyd 97%
5-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ MW: 140,11 g/mol Melting Pt: 82…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01090997 CAS-Nummer: 347-54-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |