Methylcyclohexan, dry_extra 98+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
397240010 397241000
397240010.EA 290 CHF
397240010. 397241000.
Methylcyclohexan, dry_extra 98+%, AcroSeal®
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –126.3 °C
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: –3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-Nummer: 108-87-2
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %