Petroleumbenzin, 40…60 °C, extra trocken (max. 50 ppm H₂O), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
396920010 396921000
396920010.EA 171 CHF
396920010. 396921000.
Petroleumbenzin, 40…60 °C, extra trocken (max. 50 ppm H₂O), AcroSeal®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.65 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered