Dibutylether, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
396910010 396910025 396911000
396910010.EA 214 CHF
396910010. 396910025. 396911000.
Dibutylether, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.768 g/cm³
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
UN: 1149
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %