Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 20000-30000 88%, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
396760010 396760025 396760250 396765000
ACRO396760010EA 337 CHF
ACRO396760010 ACRO396760025 ACRO396760250 ACRO396765000
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 20000-30000 88%, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Melting Pt: 160…240 °C
Dichte: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3.5 to 4.5 cP (4 % in water at 20°C) (Brookfield)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 %
Ash ≤0.9 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5.0 % (105°C, 3 h)