Methylamin 33% (w/w) in Ethanol absolut, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Aminomethane
396738000 396731000
ACRO396738000EA 147 CHF
ACRO396738000 396731000.
Methylamin 33% (w/w) in Ethanol absolut, AcroSeal®
Methylamin
Formel: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Siedepunkt: 48
Melting Pt: -92.5
Dichte: 0.756 g/cm³
Flash-Pt: –23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008104
CAS-Nummer: 74-89-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %