4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
397550050
397550250
ACRO397550050EA
88.1
CHF
ACRO397550050
ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formel:
C₄H₆N₄O MW: 126,12 g/mol Melting Pt: 164…170 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02181040 CAS-Nummer: 360-97-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |