MES Natriumsalz 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodium 2-Morpholinoethanesulphonate, Sodium 3-morpholin-1-ylethylsulphonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-morpholinoethane-1-sulphonate, MES-Na
397350250
397351000
397355000
ACRO397350250EA
63.9
CHF
ACRO397350250
ACRO397351000
ACRO397355000
MES Natriumsalz 99%
MES Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₂NNaO₄S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065473 CAS-Nummer: 71119-23-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.03 |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |