2,6-Dichlornicotinsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
396610010
396610050
396610250
ACRO396610010EA
33.3
CHF
ACRO396610010
ACRO396610050
ACRO396610250
2,6-Dichlornicotinsäure 98+%
2,6-Dichlornicotinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192 g/mol Melting Pt: 147…150 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075583 CAS-Nummer: 38496-18-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |