(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
395840010
395840050
ACRO395840010EA
55.1
CHF
ACRO395840010
ACRO395840050
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamin 99+%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Siedepunkt: 74…76 °C (11 mmHg) Dichte: 0.924 g/cm³ Flash-Pt: 61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067113 CAS-Nummer: 19131-99-8 UN: 3267 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |