2-Phenylthiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
394370010 394370050
ACRO394370010EA 61.8 CHF
ACRO394370010 ACRO394370050
2-Phenylthiazol 98%
2-Phenylthiazole
Formel: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272327
CAS-Nummer: 1826-11-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %