1,3-Dimethylbarbitursäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 41.7 CHF
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
1,3-Dimethylbarbitursäure 98%
1,3-Dimethylbarbitursäure
Formel: C₆H₈N₂O₃
Melting Pt: 122…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006675
CAS-Nummer: 769-42-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %