Kaliummolybdat(VI) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
393231000
393235000
ACRO393231000EA
77.7
CHF
ACRO393231000
ACRO393235000
Kaliummolybdat(VI) 95%
Potassium molybdate(VI)
Formel:
K₂MoO₄ MW: 238.13 g/mol Melting Pt: 919 °C Dichte: 2.91 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011370 CAS-Nummer: 13446-49-6 Merck Index: 13,07732 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder and/or chunks |
Assay | ≥94 % |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.03 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |