(2-Bromethyl)cyclohexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
392640050 392640250
ACRO392640050EA 73.5 CHF
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromethyl)cyclohexan 98%
(2-Bromethyl)cyclohexan
Formel: C₈H₁₅Br
Siedepunkt: 209 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 1.221 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019398
CAS-Nummer: 1647-26-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %