4-Ethinyltoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
392560010 392560050 392560250
ACRO392560010EA 35.9 CHF
ACRO392560010 ACRO392560050 ACRO392560250
4-Ethinyltoluol 97%
4-Ethinyltoluol
Formel: C₉H₈
Siedepunkt: 168…170 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.916 g/cm³
Flash-Pt: 49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008571
CAS-Nummer: 766-97-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %