4-Iodbiphenyl 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
392390010 392390050
ACRO392390010EA 35.3 CHF
ACRO392390010 ACRO392390050
4-Iodbiphenyl 97+%
4-Iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Siedepunkt: 320 °C
Melting Pt: 113 °C
Dichte: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019028
CAS-Nummer: 1591-31-7
UN: 3077
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %