3-Iodbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
392070010
392070050
ACRO392070010EA
91.3
CHF
ACRO392070010
ACRO392070050
3-Iodbenzaldehyd 99%
3-Iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅IO MW: 232.02 g/mol Melting Pt: 57…60 °C |
MDL Number:
MFCD00039573 CAS-Nummer: 696-41-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |