Titan(IV)bromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Titanium tetrabromide
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 49.1 CHF
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titan(IV)bromid 98%
Titan(IV)bromid
Formel: Br₄Ti
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 39 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011265
CAS-Nummer: 7789-68-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %