2-Brom-6-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
391050010 391050100
ACRO391050010EA 18.2 CHF
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Brom-6-methylpyridin 97%
2-Brom-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 102…103 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.512 g/cm³
Flash-Pt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %