Kieselgel 2-5 mm, nicht toxisch für die Trocknung, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel)
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO392030050EA
477
CHF
ACRO392030050
ACRO392030010
ACRO392032500
Kieselgel 2-5 mm, nicht toxisch für die Trocknung, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel)
Silica gel
Formel:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077645 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange Beads |
Bead size | 2 to 5 mm |
Color | Orange (dry) to Colorless (wet) |
Residual water | ≤2 % (150°C) |
Water adsorption | ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C) |