tri-Natriumphosphat, wasserfrei, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 109 CHF
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
tri-Natriumphosphat, wasserfrei, rein
tri-Natriumphosphat
Formel: Na₃O₄P
Melting Pt: 73.3…76.7 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003510
CAS-Nummer: 7601-54-9
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %