Ammoniak 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
388441000.EA 143 CHF
388441000.
Ammoniak 0.5 M in THF, AcroSeal®
Ammonia
Formel: NH₃
MW: 17,03 g/mol
Dichte: 0,85 g/cm³
Flash-Pt: –36 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011418
CAS-Nummer: 7664-41-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤2 % (K.F.)
Strength 0.40 to 0.60 M