(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane 1.8 M in Hexanen, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
388421000.EA 286 CHF
388421000.
(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane 1.8 M in Hexanen, AcroSeal®
(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane
Formel: C₂₀H₃₄BCl
MW: 320,75 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074808
CAS-Nummer: 112246-73-8
UN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 1.65 to 1.85 M