L(+)-Weinsäure Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
natürliche Weinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure
, (R,R)-(+)-Weinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure
, L(+)-Threarsäure
ACRO388280010EA
84.5
CHF
ACRO388280010
L(+)-Weinsäure Ph. Eur.
L(+)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ MW: 150,09 g/mol Siedepunkt: 399 °C (1013 hPa) Melting Pt: 168…172 °C Flash-Pt: 210 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS-Nummer: 87-69-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤0.2 % (1 g, 105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (1 g) |
Appearance of solution | (5 g in 50 ml water) clear and not more intensely colored than ref. soln. Y6 |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Specific optical rotation | +12.0° to +12.8° (20°C, 589 nm) (c=20, H2O) (on dried substance) |
Titration with NaOH | 99.5 to 101.0 % (on dried substance) |
Sulfates | ≤150 ppm |
Chlorides | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Impurity | ≤350 ppm (as anhydrous oxalic acid) |