Natriumchlorid ∼26% in Wasser, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
387640010
387640025
ACRO387640010EA
28.2
CHF
ACRO387640010
ACRO387640025
Natriumchlorid ∼26% in Wasser, rein
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Dichte: 1.202 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Argentometric | 25 to 28 % |