Natriumoctadecylsulfat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
384890010
384890050
384890250
ACRO384890010EA
67.9
CHF
ACRO384890010
ACRO384890050
ACRO384890250
Natriumoctadecylsulfat 98%
Natriumoctadecylsulfat
Formel:
C₁₈H₃₇NaO₄S Melting Pt: 211…213 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007469 CAS-Nummer: 1120-04-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤7 % |
GC | ≥97.5 % |