4-Amino-1-Boc-piperidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
384860010 384860050
ACRO384860010EA 25.8 CHF
ACRO384860010 ACRO384860050
4-Amino-1-Boc-piperidin 98%
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076201
CAS-Nummer: 87120-72-7
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %