Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO384610500EA
292
CHF
ACRO384610500
Methyltitanium(IV) triisopropoxide 1 M in THF
Methyltitanium(IV) triisopropoxide
Formel:
C₁₀H₂₇O₃Ti⁻ MW: 243,19 g/mol Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg) Dichte: 0,895 g/cm³ Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03411233 CAS-Nummer: 18006-13-8 UN: 2056 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |