10-Brom-1-decanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 10-Bromodecanol
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 48.7 CHF
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Brom-1-decanol 95%
10-Brom-1-decanol
Formel: HO(CH₂)₉CH₂Br
MW: 237,18 g/mol
Siedepunkt: 165…169 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.19 g/cm³
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041681
CAS-Nummer: 53463-68-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %