4-(Aminomethyl)pyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 56.9 CHF
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridin 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1.065 g/cm³
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006449
CAS-Nummer: 3731-53-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %