5-Brom-1-methylimidazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
381040050 381040250
ACRO381040050EA 160 CHF
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Brom-1-methylimidazol 97%
5-Bromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 40…41 °C
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632218
CAS-Nummer: 1003-21-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %