Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: TMSH
381360010 381360100
ACRO381360010EA 57 CHF
ACRO381360010 ACRO381360100
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in Methanol
Trimethylsulphonium Hydroxide
Formel: C₃H₁₀OS
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216756
CAS-Nummer: 17287-03-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.20 to 0.30 M