Sodium diformylamide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
380430050 380430250
ACRO380430050EA 51 CHF
ACRO380430050 ACRO380430250
Sodium diformylamide 98%
Sodium diformylamide
Formel: C₂H₃NNaO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145302
CAS-Nummer: 18197-26-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %